3-Brom-4-chlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
379640010 379640050
ACRO379640010EA 85.5 CHF
ACRO379640010 ACRO379640050
3-Brom-4-chlorpyridin 98%
3-Bromo-4-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MDL Number: MFCD00234008
CAS-Nummer: 36953-42-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %