3-Chlor-6-methoxypyridazin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14173.06 A14173.14 A14173.22
A14173.06EA 77 CHF
A14173.06 A14173.14 A14173.22
3-Chlor-6-methoxypyridazin ≥97%
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Purity: 97% CAS No.: 1722-10-7 Molecular Formula: C5H5ClN2O Formula Weight: 144.56 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 118854
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Siedepunkt: 174…175 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 90…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006467
CAS-Nummer: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7