3,5-Dimethyl-1H-pyrazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
A10157.0BEA
618
CHF
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol ≥99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
Purity: 99%
CAS No.: 67-51-6
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
pH: 6.7
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 106325
MDL No.: MFCD00005243
Formel:
C₅H₈N₂ MW: 96,13 g/mol Siedepunkt: 218 °C Melting Pt: 105…108 °C Dichte: 0.8839 g/cm³ (16 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005243 CAS-Nummer: 67-51-6 EINECS: 200-657-5 |