1-Methyl-1H-pyrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L14831.14
L14831.06
L14831.03
L14831.14EA
340
CHF
L14831.14
L14831.06
L14831.03
1-Methyl-1H-pyrazol ≥97%
1-Methyl-1H-pyrazol
Purity: 97+%
CAS No.: 930-36-9
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Pungent
Boiling Point: 127°
Beilstein Reference: 105207
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00144943
Formel:
C₄H₆N₂ Siedepunkt: 127 °C Dichte: 0,988 Flash-Pt: 35 °C (95 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144943 CAS-Nummer: 930-36-9 ADR: 3,III |