Pyrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07064.0010 8.07064.0100
8.07064.0010EA 42 CHF
8.07064.0010 8.07064.0100
Pyrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
MW: 80.09 g/mol
Siedepunkt: 115
Melting Pt: 52
Dichte: 1.0311 g/cm³ (60.9 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006122
CAS-Nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,08047
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 80.08 g/mol
Boiling Point 115 - 118 °C (1013 hPa)
Synonyms 1,4-Diazine
Hill Formula C4H4N2