2,6-Dichlorpyrazin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
232540010
232540050
232540250
ACRO232540010EA
27.5
CHF
ACRO232540010
ACRO232540050
ACRO232540250
2,6-Dichlorpyrazin 99+%
2,6-Dichloropyrazine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ Siedepunkt: 120 - 122 °C (40 -rr) Melting Pt: 53…56 °C Dichte: 1,713 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006125 CAS-Nummer: 4774-14-5 EINECS: 225-316-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
GC | ≥99.0 % |