β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD))
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
A1124.0005EA 311 CHF
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD))
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
MW: 663,43 g/mol
Melting Pt: 140 to 142 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370