3-Isobutyl-1-methylxanthin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-3-isobutyl-1-methylpurine, IBMX, 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
228420010 228420050
ACRO228420010EA 178 CHF
ACRO228420010 ACRO228420050
3-Isobutyl-1-methylxanthin 99+%
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222,25 g/mol
Melting Pt: 200…203 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005584
CAS-Nummer: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 203 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %