7-Methylxanthin
Lieferant: Molekula
Synonyms: 3,7-Dihydro-7-methyl-1H-purin-2,6-dion7-Methyl-1H,3H-purin-2,6-dion7-Methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion2,6-Dihydroxy-7-methylpurin7-Methyl-2,6(1H,3H)-purindion7-Methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion
MOLE18393522-100MGEA 0 CHF
MOLE18393522-100MG
7-Methylxanthin
7-Methylxanthin
Formel: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
MDL Number: MFCD00037979
CAS-Nummer: 552-62-5
EINECS: 209-019-0