Purin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
131670010
131670050
ACRO131670010EA
223
CHF
ACRO131670010
ACRO131670050
Purin 99%
Purin
Formel:
C₅H₄N₄ Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079221 CAS-Nummer: 120-73-0 EINECS: 204-421-2 Merck Index: 12,08129 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |