VWR®, Tragesysteme für Flaschen
Lieferant: DWK Life Sciences
292807309 292826306 292836307 292816305 292806304
215-4172EA 188 CHF
215-4172 215-4170 215-4171 215-4169 215-4168
VWR®, Tragesysteme für Flaschen
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Dieses modulare Flaschentragesystem passt auf Standard-Laborflaschen mit GL 45-Halsgröße.
  • Mit vier Flaschengrößen, 2, 5, 10 und 20 Liter, kompatibel
  • Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar
  • Macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus größeren Flaschen bequemer und sicherer
Es ist ergonomisch gestaltet und erfüllt Gesundheits- und Sicherheitsaspekte. Es ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder in der Produktionsanlage.