Hypoxanthin 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Purin-6-one, 1,9-Dihydro-6H-purin-6-one, Purin-6(1H)-one, 6-Purinone
122010250 122010050 122011000
ACRO122010250EA 91.3 CHF
ACRO122010250 ACRO122010050 ACRO122011000
Hypoxanthin 99.5%
Hypoxanthin
Formel: C₅H₄N₄O
Melting Pt: >250 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005725
CAS-Nummer: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.4 %