Adenin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyms:
Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
1152-10
1152-100
1152-25
1152-10EA
202
CHF
1152-10
1152-100
1152-25
Adenin, Millipore®
Adenin
Formel:
C₅H₅N₅ MW: 135,13 g/mol Dichte: 0.99741 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041790 CAS-Nummer: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00152 |