2-Amino-6-chlorpurin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Chlor-7H-purin-2-ylamin
A18195.14EA 496 CHF
A18195.14 A18195.03 A18195.06
2-Amino-6-chlorpurin 99%
2-Amino-6-chlorpurin
Formel: C₅H₄ClN₅
MW: 169,57 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075252
CAS-Nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7