15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
182860050 182860250
ACRO182860050EA 47.1 CHF
ACRO182860050 ACRO182860250
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V) 98%
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V)
Formel: C₁₀H₂₀O₅
Siedepunkt: 100…135 °C (.2 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1.1 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005110
CAS-Nummer: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +55° (20°C, 589 nm) (0.5% in Methanol)