18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 31 CHF
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₄O₆
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…39 °C
Dichte: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C