18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
A11249.09 A11249.18 A11249.30
A11249.09EA 98.6 CHF
A11249.09 A11249.18 A11249.30
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) ≥99%
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Purity: 99% CAS No.: 17455-13-9 Molecular Formula: C12H24O6 Formula Weight: 264.32 Flash Point: 109°(228°F) Odour: Odourless Boiling Point: 116°/0.2mm Beilstein Reference: 1619616 Merck Reference: 14,2602 MDL No.: MFCD00005113
Formel: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Siedepunkt: 116 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: 37…41 °C
Dichte: 1.175
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 14,2602