18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 34.4 CHF
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) 99%
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36…40 °C
Dichte: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %