Ethidiumbromid
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
EMR135001 EMR135005 EMR135010
EURLEMR135001EA 0 CHF
EURLEMR135001 EURLEMR135005 EURLEMR135010
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 261…264 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: <100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751