Ethidiumbromid 95%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
170960010 170960050 170960250
ACRO170960010EA 56.9 CHF
ACRO170960010 ACRO170960050 ACRO170960250
Ethidiumbromid 95%, rein
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0,1 -rr)
Melting Pt: 260…262 °C (dec.)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5.0 %
Solubility (1 % in water) Clear red
pH (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5