Natrium-L(+)-ascorbat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: L(+)-Ascorbinsäure NatriumsalzL-Threoascorbinsäure NatriumsalzNatriumascorbatAcidum ascorbicum Natriumsalz
EHERC10303900EA 72.3 CHF
EHERC10303900
Natrium-L(+)-ascorbat
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
MW: 198,11 g/mol
Melting Pt: 219 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082340
CAS-Nummer: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/69/2296969.jpg