Natrium-L(+)-ascorbat
Lieferant: EDQM
Synonyms:
L(+)-Ascorbinsäure Natriumsalz
, L-Threoascorbinsäure Natriumsalz
, Natriumascorbat
, Acidum ascorbicum Natriumsalz
EDQMY0000039EA
207
CHF
EDQMY0000039
Natrium-L(+)-ascorbat
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel:
C₆H₇NaO₆ MW: 198,11 g/mol Melting Pt: 219 °C Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082340 CAS-Nummer: 134-03-2 EINECS: 205-126-1 |