Natrium-L(+)-ascorbat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: L(+)-Ascorbinsäure NatriumsalzL-Threoascorbinsäure NatriumsalzNatriumascorbatAcidum ascorbicum Natriumsalz
ACRO352680025EA 634 CHF
ACRO352680025 ACRO352681000 ACRO352685000 ACRO352680050
Natrium-L(+)-ascorbat 99%
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
MW: 198,11 g/mol
Melting Pt: 219…221 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082340
CAS-Nummer: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/69/2296969.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric 98.5 to 101.5 %
Solubility (5% in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)