L(+)-Ascorbinsäure
Lieferant: Roth Carl
3525.1 3525.2 3525.3
ROTH3525.1EA 19.1 CHF
ROTH3525.1 ROTH3525.2 ROTH3525.3
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 190…192 °C
Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM