L(+)-Ascorbinsäure, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
L-Threoascorbinsäure
, Acidum ascorbicum
, Vitamin C
1831-1KGEA
475
CHF
1831-1KG
1831-1
L(+)-Ascorbinsäure, Millipore®
L(+)-Ascorbinsäure
Formel:
C₆H₈O₆ MW: 176,13 g/mol Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa) Melting Pt: 190…192 °C Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS-Nummer: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |