L(+)-Ascorbinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
105021000 105025000 105020025
ACRO105021000EA 42.2 CHF
ACRO105021000 ACRO105025000 ACRO105020025
L(+)-Ascorbinsäure 99%
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Siedepunkt: 553
Melting Pt: 190…192 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Passes test
pH 2.1 to 2.6 (5 % in water)
Specific optical rotation +20.5° to +21.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Impurity ≤0.2 % Oxalic acid