Spironolacton 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
207460010 207460050
ACRO207460010EA 73.2 CHF
ACRO207460010 ACRO207460050
Spironolacton 99%
Spironolactone
Formel: C₂₄H₃₂O₄S
Siedepunkt: 597 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 198…207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082250
CAS-Nummer: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)