Span® 60, Span® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40121.0100 8.40121.0500
8.40121.0100EA 32.8 CHF
8.40121.0100 8.40121.0500
Span® 60, Span® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Span® 60
Formel: C₂₄H₄₆O₆
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005366
CAS-Nummer: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 12,08872
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 430.62 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C