Span® 80
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
9426.1 9426.2
ROTH9426.1EA 37.8 CHF
ROTH9426.1 ROTH9426.2
Span® 80
Span® 80
Formel: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428.61 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080948
CAS-Nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4