Cobalt(II)sulfat Heptahydrat 97,0-102,0% (durch komplexometrische Analyse), reinst, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyms: Cobaltsulfat Heptahydrat
1.02546.1000EA 761 CHF
1.02546.1000 1.02546.9050
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat 97,0-102,0% (durch komplexometrische Analyse), reinst, SAFC®
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat
Formel: CoSO₄·7H₂O
MW: 281,1 g/mol
Melting Pt: 735 °C
Dichte: 2,03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149658
CAS-Nummer: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) 97.0 - 102.0 %
Identity conforms
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Residual solvents (according to ICH-guideline) excluded by manufacturing process