Iridium(IV)oxid 99%, Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Iridium dioxide, Iridium(IV) oxide
A17849.03 A17849.06
A17849.03EA 1340 CHF
A17849.03 A17849.06
Iridium(IV)oxid 99%, Pulver
Iridium(IV)oxid
Purity: 99% CAS No.: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Formula Weight: 224.20 Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011065
Formel: IrO₂
MW: 224,22 g/mol
Siedepunkt: –27 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –102 °C
Dichte: 11.7
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011065
CAS-Nummer: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II