Eisen(III)oxid
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Dieisentrioxid
ROTH4463.1EA 49.3 CHF
ROTH4463.1
Eisen(III)oxid
Eisen(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Melting Pt: 1538 °C
Dichte: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011008
CAS-Nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 12,04072