Eisen(III)oxid ≥99,85% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Dieisentrioxid
36387.18EA 227 CHF
36387.18 36387.30
Eisen(III)oxid ≥99,85% (Metall-Basis)
Eisen(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Melting Pt: 1565 °C
Dichte: 5,24
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011008
CAS-Nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058