Cobalt(II)oxid , Co >74% -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cobalt oxide
379200100 379201000
ACRO379200100EA 55.9 CHF
ACRO379200100 ACRO379201000
Cobalt(II)oxid , Co >74% -325 mesh
Cobalt(II)oxid
Formel: CoO
MW: 74,93 g/mol
Melting Pt: 1785 °C
Dichte: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016031
CAS-Nummer: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,02507
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co