Rhodium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis) Rh ≥ 48.7%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Rhodiumtrichlorid
11815.03EA
2290
CHF
11815.03
11815.01
11815.06
Rhodium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis) Rh ≥ 48.7%
Rhodium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Rh MW: 209,26 g/mol Dichte: 5,38 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011204 CAS-Nummer: 10049-07-7 EINECS: 233-165-4 Merck Index: 14,8188 |