Palladium(II)chlorid (59% Pd)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
195200010 195200050 195200250
ACRO195200010EA 230 CHF
ACRO195200010 ACRO195200050 ACRO195200250
Palladium(II)chlorid (59% Pd)
Palladium(II)chlorid
Formel: PdCl₂
Melting Pt: 678…680 °C (Zersetzung)
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown Powder
Assay 59 to 60 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤15 ppm
Magnesium (Mg) ≤15 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤30 ppm