Eisen(III)chlorid, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride
169430010 169430025 169430050 169430100 169430250
ACRO169430010EA 76.3 CHF
ACRO169430010 ACRO169430025 ACRO169430050 ACRO169430100 ACRO169430250
Eisen(III)chlorid, wasserfrei 98%, rein
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Siedepunkt: 315
Melting Pt: 260
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey to black Powder
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤1000 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤3000 ppm
Zinc (Zn) ≤1000 ppm