Mangan(IV)oxid 88%, galvanisch abgeschieden, aktiv
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
203191000 203195000 203190025
ACRO203191000EA 33.4 CHF
ACRO203191000 ACRO203195000 ACRO203190025
Mangan(IV)oxid 88%, galvanisch abgeschieden, aktiv
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Melting Pt: 535 °C (dec.)
Dichte: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05730
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥83 % (on dried substance)
Additional info Oxidation activity: >60% (yield)