Mangan(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05930.0100 8.05930.0500
8.05930.0100EA 48 CHF
8.05930.0100 8.05930.0500
Mangan(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid
Formel: MnCl₂
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 650 °C
Dichte: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05768
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 723 g/l (25 °C)
Melting Point 650 °C
Molar Mass 125.84 g/mol
Boiling Point 1190 °C
Density 2.977 g/cm3 (25 °C)
pH 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C)