Chrom(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02482.0010EA 213 CHF
8.02482.0010 8.02482.9999
Chrom(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chrom(II)chlorid
Formel: Cl₂Cr
MW: 122,9 g/mol
Siedepunkt: 1302 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 823…825 °C
Dichte: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010947
CAS-Nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 823 - 825 °C
Molar Mass 122.9 g/mol
Boiling Point 1300 °C