Tantal(V)oxid ≥99,5% (Metall-Basis), Spektrografie-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
73118.22
73118.14
73118.22EA
610
CHF
73118.22
73118.14
Tantal(V)oxid ≥99,5% (Metall-Basis), Spektrografie-Qualität
Tantal(V)oxid
Purity: 99.5%
CAS No.: 1314-61-0
Molecular Formula: Ta2O5
Formula Weight: 441.89
Physical Form: Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1800°
Merck Reference: 14,9056
MDL No.: MFCD00011254
Formel:
O₅Ta₂ Melting Pt: 1800 °C Dichte: 8,2 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011254 CAS-Nummer: 1314-61-0 EINECS: 215-238-2 Merck Index: 14,9056 |