Niob(V)oxid
Lieferant: Roth Carl
4381.1 4381.2
ROTH4381.1EA 150 CHF
ROTH4381.1 ROTH4381.2
Niob(V)oxid
Niob(V)oxid
Formel: Nb₂O₅
Melting Pt: 1496 °C
Dichte: 4.6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011128
CAS-Nummer: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559