Titan(IV)oxid anatas Katalysatorträger
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
44429.30 44429.A1 44429.A7
44429.30EA 136 CHF
44429.30 44429.A1 44429.A7
Titan(IV)oxid anatas Katalysatorträger
Titan(IV)oxid anatas
Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011269
Formel: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Dichte: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1