Hafniumdioxid
Lieferant: Roth Carl
9073.1 9073.2
ROTH9073.1EA 0 CHF
ROTH9073.1 ROTH9073.2
Hafniumdioxid
Hafniumdioxid
Formel: HfO₂
MW: 210.49 g/mol
Siedepunkt: 5400
Melting Pt: 2812
Dichte: 9.68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727