Hafniumdioxid, Patinal®
Lieferant: Merck
1.12450.1000EA 3330 CHF
1.12450.1000 1.12450.0100
Hafniumdioxid, Patinal®
Hafniumdioxid
Formel: HfO₂
MW: 210,49 g/mol
Siedepunkt: 5400 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2812 °C
Dichte: 9,68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727