Hafniumdioxid, Patinal®
Lieferant: Merck
1.11529.1000EA
2500
CHF
1.11529.1000
1.11529.0100
Hafniumdioxid, Patinal®
Hafniumdioxid
Formel:
HfO₂ MW: 210,49 g/mol Siedepunkt: 5400 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2812 °C Dichte: 9,68 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003565 CAS-Nummer: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Merck Index: 14,04727 |