Titan(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Titantetrachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.12382.0100EA 70 CHF
8.12382.0100 8.12382.1000
Titan(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
MW: 189,69 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 136,2 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,09555