Titan(IV)chlorid 99.9%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Titanium tetrachloride
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 73.4 CHF
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Titan(IV)chlorid 99.9%
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Siedepunkt: 136
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 1.72 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,09555
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm