Titan(IV)bromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Titantetrabromid
39592.09EA 136 CHF
39592.09
Titan(IV)bromid ≥98%
Titan(IV)bromid
Formel: Br₄Ti
MW: 367,5 g/mol
Siedepunkt: 233 °C
Melting Pt: 39 °C
Dichte: 2,6
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011265
CAS-Nummer: 7789-68-6
EINECS: 232-185-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9477