Yttrium(III)oxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11182.14 11182.22 11182.A1
11182.14EA 153 CHF
11182.14 11182.22 11182.A1
Yttrium(III)oxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)oxid
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formel: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2410 °C
Dichte: 5.01
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107